Learn More
Ansell Gants laminés à 5 couches et à résistance chimique AlphaTec™ 02-100
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
Les gants laminés offrent une résistance extrême contre un large éventail de produits chimiques, y compris les risques biologiques.
- Offrent flexibilité et sensibilité tactile
- Fabriquées à partir d’un film laminé de cinq couches, exceptionnellement résistant aux produits chimiques
- Le revêtement intégré non tissé permet d’absorber et de dissiper la transpiration pour un ajustement plus frais et plus confortable
- Peuvent être portées comme revêtement sous des gants en nitrile, en néoprène ou en PVC plus lourds
- Main droite/main gauche
- Résistance chimique à large spectre
- Pouce latéral pour plus de confort
Informations sur la commande
Paires emballées individuellement dans des sachets en PE.
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN420:2003 + A1:2009 ; Catégorie lll |
Matériau | Film laminé |
Dimensions | 8 |
Épaisseur (impériale) | 2,5 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,06 mm |
Norme EN388 | EN 388:0000 |
EN ISO 374-1 | Type A |
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | ABCEFGHIMS |
EN ISO 374-5 | Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus |
Grip Design | Lisse |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 8.7 MB
Product Information
Datasheets
Ansell barrier glove 02 100 specification
Taille: 200.6 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants laminés à 5 couches et à résistance chimique AlphaTec™ 02-100 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu