Learn More
Ansell Gants latex en caoutchouc naturel AccuTech™ 91-225 Series, stérile
Click to view available options
Dimensions:
6
6.5
7
7.5
8
8,5
9
Description
- Stérilisé par irradiation aux rayons gamma et résistant aux perforations
- Le latex améliore la flexibilité, l’élasticité et la sensibilité tactile
- La faible teneur en protéines réduit les risques d’allergies de type I
- Couleur naturelle
- Longueur : 300 mm (11,8 in)
- Conditionnement : 200 paires par carton
- Pour les opérations de manipulation complexes
Certificat de conformité (COC) disponible.
Applications :
Fabrication de médicaments, fabrication de dispositifs médicaux et biotechnologies
Certifications
Ce produit a reçu l’approbation 510(k) pour un usage médical
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | 21 CFR 820 Réglementation du système de qualité, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Chemotherapeutic Rated | No |
Chlorinated | Yes |
Cleanroom Class | Classe 100/ISO 5 |
Accelerator Free | No |
AQL | 1 |
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
Couleur | Naturel |
Jetable | Single-use |
Afficher plus |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction