Learn More
Ansell Gants latex en caoutchouc naturel AccuTech™ 91-225 Series, stérile
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Click to view available options
Dimensions:
6
6.5
7
7.5
8
8,5
9
Description
- Stérilisé par irradiation aux rayons gamma et résistant aux perforations
- Le latex améliore la flexibilité, l’élasticité et la sensibilité tactile
- La faible teneur en protéines réduit les risques d’allergies de type I
- Couleur naturelle
- Longueur : 300 mm (11,8 in)
- Conditionnement : 200 paires par carton
- Pour les opérations de manipulation complexes
Certificat de conformité (COC) disponible.
Applications :
Fabrication de médicaments, fabrication de dispositifs médicaux et biotechnologies
Certifications
Ce produit a reçu l’approbation 510(k) pour un usage médical
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Règlements sur le système qualité 21 CFR 820, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Classe 100/ISO 5 |
AQL | 1 |
Couleur | Naturel |
Finition externe | Partiellement texturés |
Finger Thickness (English) | 9,1 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,23 mm |
Matériau | Latex |
Palm Thickness (English) | 9,1 mil |