Learn More
Ansell Gants en néoprène pour mains sensibles 73-500 TouchNTuff™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15660924 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
5.5
6
6.5
7
7,5
8
8.5
9
Conditionnement:
200 paires
Code produit. 15660924
Marque: Ansell 73500090
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants en néoprène fin et stériles offrent une sensibilité tactile supplémentaire et une résistance aux éclaboussures chimiques pour une large gamme de produits chimiques. Compatibles avec les environnements de salles blanches de classe 100/ ISO 5.
  • Néoprène sensible
  • Parfait pour les applications sèches et pour un enfilage double
  • Sans latex de caoutchouc naturel ou accélérateurs
  • Sensibilité accrue grâce à l’épaisseur de polymère
  • Conception anatomique spécifique à la main, pour plus de confort et un meilleur ajustement
  • Résistance aux éclaboussures de produits chimiques
  • Longue manchette ourlée à bord roulé
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Préhension facile, non poudrés
  • Applications :
    • Mélange de liquides
    • Tests analytiques / mesures
    • Opérations de cloquage
    • Agglomération et pressage de médicaments
    • Synthèse de matières organiques et autres
Certifications
Marquage CE, ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14001.
Compliance
ASTM D 3577, type II, gant de cat. III.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010
Cleanroom Class Classe 100/ISO 5
Accelerator Free No
AQL 0,65
Couleur Blanc crème
Jetable Single-use
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 6,6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Néoprène
Palm Thickness (English) 5,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,15 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Cleanroom Gloves
Dimensions 9
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 6,6 mil
Épaisseur (métrique) 0,16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015
Modèle 73500090
Séries TouchNTuff™ 73-500
Résistance à la traction 17 MPa
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm