Learn More
Ansell Gants en néoprène pour mains sensibles 73-500 TouchNTuff™
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Dimensions:
5.5
6
6.5
7
7,5
8
8.5
9
Tamaño de la unidad:
200 paires
Descripción
- Néoprène sensible
- Parfait pour les applications sèches et pour un enfilage double
- Sans latex de caoutchouc naturel ou accélérateurs
- Sensibilité accrue grâce à l’épaisseur de polymère
- Conception anatomique spécifique à la main, pour plus de confort et un meilleur ajustement
- Résistance aux éclaboussures de produits chimiques
- Longue manchette ourlée à bord roulé
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Préhension facile, non poudrés
- Applications :
- Mélange de liquides
- Tests analytiques / mesures
- Opérations de cloquage
- Agglomération et pressage de médicaments
- Synthèse de matières organiques et autres
Certifications
Marquage CE, ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14001.
Compliance
ASTM D 3577, type II, gant de cat. III.
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM D6978-05, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485 |
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 |
| Cleanroom Class | Classe 100/ISO 5 |
| Accelerator Free | No |
| AQL | 0,65 |
| Couleur | Blanc crème |
| Jetable | Single-use |
| Finition externe | Non texturés |
| Finger Thickness (English) | 6,6 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,16 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido