Learn More
Techne™ Insert pour blocs chauffants en aluminium Dri-Block™
Click to view available options
Dimension du tube:
Dia. 19 mm
No. of Places:
8
Description
- À utiliser avec les éléments chauffants Dri-Block™ Techne
- La plupart des blocs possèdent un orifice séparé pour accueillir un thermomètre, si nécessaire.
- Les éléments chauffants Dri-Block Techne peuvent accueillir des inserts de bloc dans n’importe quelle combinaison (si la taille le permet)
- En fonction de la combinaison de blocs sélectionnés, des espaceurs en plastique peuvent être utilisés pour remplir un renfoncement en demi-largeur, garantissant ainsi des performances thermiques optimales
- Un raccord étroit de tubes à échantillons assure un transfert efficace de la chaleur
- Uniformité de contrôle de la température exceptionnellement élevée
- Les blocs de demi-largeur ont les dimensions suivantes : 95 x 37 x 50 mm (P x L x H)
- Les blocs de largeur simple ont les dimensions suivantes : 95 x 75 x 50 mm (P x L x H)
- Les blocs à largeur double ont les dimensions suivantes : 95 x 150 x 61 mm (P x L x H)
- Les blocs à largeur triple ont les dimensions suivantes : 95 x 225 x 50 mm (P x L x H)
Spécification
Spécification
Description | Puits coniques |
Matériau | Aluminium anodisé |
No. of Places | 8 |
Type | Insert Dri-Block™ |
Comprend | Avec orifice pour thermomètre |
Dimension du tube | Dia. 19 mm |
Profondeur (impériale) du puits | 1,89 po |
Profondeur (métrique) du puits | 48 mm |
Diamètre (impériale) du puits | 0,75 po |
Diamètre (métrique) du puits | 19 mm |