Learn More
Fisherbrand™ Blocs d’aluminium anodisé
Code produit. 11481977
Click to view available options
Capacité:
12 tubes de 15 ml
24 tubes de 1,5 ml
48 tubes de 0,2 ml
5 tubes de 50 ml
Plaque PCR à 96 puits
S.O., solide pour l’usinage
Tubes 20 x 10 mm
Tubes 20 x 12 mm
Tubes 24 x 0.5 ml
Tubes 24 x 2.0 ml
Tubes 35 x 6 mm
Tubes 6 x 20 mm
Tubes 6 x 25 mm
Tubes de 12 x 16 mm
Tubes de 20 x 13 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11481977
Marque: Fisherbrand™ D1105A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour une grande variété d’applications en biologie moléculaire, histologie, applications cliniques, environnementales et industrielles. Les blocs en aluminium anodisé Fisherbrand™ s’utilisent avec les bains à sec numériques Fisherbrand.
  • Excellent transfert de chaleur
  • Anodisés pour résister aux chocs thermiques
  • Pour le maintien des tubes à essai dans les dispositifs de chauffage numériques
  • Possibilité de s’adapter à différents nombres et tailles de tubes
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
Spécification
Description Peut contenir 24 tubes de 1,5 ml
À utiliser avec (équipement) Pour tubes à essai
Capacité 24 tubes de 1,5 ml
Matériau Aluminium anodisé
Type Bloc
Poids (métrique) 1 kg