Learn More
Fisherbrand™ Blocs d’aluminium anodisé
Click to view available options
Capacité:
12 tubes de 15 ml
24 tubes de 1,5 ml
48 tubes de 0,2 ml
5 tubes de 50 ml
Plaque PCR à 96 puits
S.O., solide pour l’usinage
Tubes 20 x 10 mm
Tubes 20 x 12 mm
Tubes 24 x 0.5 ml
Tubes 24 x 2.0 ml
Tubes 35 x 6 mm
Tubes 6 x 20 mm
Tubes 6 x 25 mm
Tubes de 12 x 16 mm
Tubes de 20 x 13 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Excellent transfert de chaleur
- Anodisés pour résister aux chocs thermiques
- Pour le maintien des tubes à essai dans les dispositifs de chauffage numériques
- Possibilité de s’adapter à différents nombres et tailles de tubes
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
Spécification
Spécification
| Description | Peut contenir 48 tubes de 0,2 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Pour tubes à essai |
| Capacité | 48 tubes de 0,2 ml |
| Matériau | Aluminium anodisé |
| Type | Bloc |
| Poids (métrique) | 1 kg |