Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Éclairage annulaire à fibres optiques Ringlight
Éclairage annulaire à fibres optiques Ringlight Se monte directement sur les objectifs de 66 mm à l’aide d’une vis de serrage ou d’adaptateur pour objectif. Pour une utilisation avec les sources de lumière froide KL1500LED, KL1600LED ou KL2500LED
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157066
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
- Lumière annulaire avec fibre optique Puravis respectueuse de l’environnement
- Paquet en fibre protégé par un revêtement en PVC métallique flexible
- Boîtier en aluminium anodisé noir renforcé
- Longueur flexible : 1000mm
- Conception Slim
- Dia. int. : 66 mm, dia. ext. : 92mm
Spécification
Anneau lumineux à fibre optique | |
Faisceau de fibres actives Ø = 9 mm, Ø ext. gaine = 15 mm, Ø int. = 66 mm, Ø ext. = 92 mm | |
Illumination for Stero-Microscopy | |
1 in. | |
3.3 ft. | |
Fibres optiques en verre Puravis écologiques |
3.6 in. | |
66 mm | |
Source de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL | |
26 mm | |
1000 mm | |
30 to 300 mm |