Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Éclairage annulaire à fibres optiques Ringlight
Éclairage annulaire à fibres optiques Ringlight Se monte directement sur les objectifs de 66 mm à l’aide d’une vis de serrage ou d’adaptateur pour objectif. Pour une utilisation avec les sources de lumière froide KL1500LED, KL1600LED ou KL2500LED
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157406
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Avantages
- Éclairage de surfaces polies ou métalliques avec un véritable fond noir incident.
- Éclairage à faible angle pour les effets de fond noir pour les surfaces brillantes et réfléchissantes.
- Lumière annulaire avec fibre optique Puravis respectueuse de l’environnement
- Faisceau de fibre protégé par une gaine en PVC métallique flexible.
- Boîtier en aluminium anodisé noir renforcé
- Ø i = 66 mm et 70 mm
- Longueur flexible = 1 000 mm
Spécification
Anneau lumineux à fibre optique | |
Faisceau de fibres actives Ø 8,5 mm, Ø ext. de la gaine = 14 mm, Ø int. 66/70 mm, Ø ext. 120 mm | |
Illumination for Stero-Microscopy. Offers low angle illumination for shiny, reflective surfaces. | |
1.4 in. | |
3.3 ft. | |
Fibres optiques en verre Puravis écologiques |
4.7 in. | |
66 to 70 mm | |
Source de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL | |
36 mm | |
1000 mm | |
5 to 15 mm |