Learn More
Molecular Probes™ Conjugués de l’annexine V pour la détection de l’apoptose
Détectez les premiers stades de l’apoptose avec annexine V Alexa Fluor autonome, APC, Pacific Blue, PE, FITC, conjugués à la biotine au moyen de la cytométrie en flux.
Marque: Molecular Probes™ A35108
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Parvenez à une détection rapide et fiable de l’apoptose cellulaire précoce grâce aux conjugués autonomes de l’annexine V pour la détection de l’apoptose. Les conjugués de l’annexine V offrent une différence jusqu’à 100 fois maximum dans l’intensité du signal de fluorescence entre les cellules apoptotiques et non apoptotiques au moyen de la cytométrie en flux.
L’annexine V présente une forte affinité pour la phosphatidylsérine (PS), qui devient exposée sur le feuillet externe des cellules soumises à l’apoptose. En raison de cette affinité, les réactifs V d’annexine V marqués par fluorescence sont couramment utilisés dans les recherches sur l’apoptose.Les conjugués d’annexine V constituent une méthode de détection rapide et fiable pour l’étude de l’externalisation de la phosphatidylsérine, un indicateur des étapes intermédiaires de l’apoptose. La différence d’intensité de fluorescence entre les cellules apoptotiques et non apoptotiques colorées avec nos conjugués d’annexine V fluorescents, mesurés par cytométrie en flux, est généralement 100 fois supérieure environ.
En collaboration avec Nexins Research BV, nous fournissons les conjugués d’annexine V les plus brillants et de la meilleure qualité du marché, notamment les conjugués d’annexine V Alexa Fluor 350, 488, 555, 568, 594, 647 et 680, ainsi que les conjugués d’annexine V APC, Biotine-X, FITC, Pacific Blue et PE. Les conjugués d’annexine V hautement fluorescents constituent une méthode de détection rapide et fiable pour l’étude de l’externalisation de la phosphatidylsérine, un des indicateurs les plus précoces de l’apoptose.
Le conjugué d’annexine V Pacific Blue est excitable par le violet et est donc idéal pour les instruments à laser violet et pour les expériences multicolores qui incluent des colorants fluorescents verts ou rouges.
Les avantages de nos conjugués d’annexine V sont les suivants :
• Conjugué aux colorants Invitrogen Alexa Fluor et eFluor pour des signaux plus brillants
• Conjugués pour tous les lasers disponibles
• Disponibles en tant que réactifs autonomes ou kits faciles à utiliser
La coloration à l’annexine V pour détecter les cellules apoptotiques ne peut être effectuée que sur des cellules vivantes et des tissus. Si les échantillons doivent être fixés après coloration, des conditions spécifiques sont nécessaires pour obtenir une rétention transitoire du signal. Il s’agit notamment d’utiliser une méthode de fixation sans alcool et à base d’aldéhyde, d’utiliser des tampons contenant du Ca2+ et d’éviter des surfactants/détergents. Pour vous vous faciliter la tâche, nous proposons également un tampon de liaison à l’annexine concentrée qui facilite la liaison de l’annexine V à la phosphatidylsérine dans les dosages d’apoptose.
Spécification
Conjugué d’annexine V Alexa Fluor 555 | |
Conjugué d’anexine V | |
532, 561 | |
100 | |
Glace humide | |
Cytomètre en flux |
Contient 1 flacon de conjugué d’annexine V Alexa Fluor 555. | |
Conserver au réfrigérateur (2°C à 8°C) et à l’abri de la lumière. | |
555/565 | |
Orange | |
Alexa Fluor 555 |