Learn More
Anisoine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Anisoin is a useful pre-chromatographic derivatization fluorogenic reagent for LC (liquid chromatography) analysis of guanidino compounds. It is widely used as photoinitiators in polymerization reactions. It is widely used in UV curing inks, wood coatings, paper coatings, optical fiber, PCB, screen printing, paper varnish and other surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anisoine est un réactif fluorogénique de dérivatisation pré-chromatographique utile pour l’analyse LC (chromatographie en phase liquide) des composés guanidino. Il est largement utilisé comme photoinitiateur dans les réactions de polymérisation. Il est largement utilisé dans les encres de séchage UV, les revêtements en bois, les revêtements en papier, les fibres optiques, le PCB, l’impression sur écran, le vernis sur papier et d’autres surfaces.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures d’acide et les anhydrides d’acide.
L’anisoine est un réactif fluorogénique de dérivatisation pré-chromatographique utile pour l’analyse LC (chromatographie en phase liquide) des composés guanidino. Il est largement utilisé comme photoinitiateur dans les réactions de polymérisation. Il est largement utilisé dans les encres de séchage UV, les revêtements en bois, les revêtements en papier, les fibres optiques, le PCB, l’impression sur écran, le vernis sur papier et d’autres surfaces.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures d’acide et les anhydrides d’acide.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Anisoin |
Point de fusion | 110°C to 114°C |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 3211892 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water,ethanol and acetone. |
Poids de la formule | 272.3 |
Pourcentage de pureté | 97% |