Learn More
Laboratoires Anios Spray désinfectant détergent Anioxy-WS
Click to view available options
Volume (métrique):
1 l
Conditionnement:
6L
Description
Détergent désinfectant pulvérisé :
- Solution liquide transparente.
- pH à +20°C : ≈ 7,5.
- Tenir à l’écart de la chaleur.
- Stable au stockage de +5°C à +25°C.
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | 7,5 |
| Certifications/Conformité | EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 14563, EN 1275, EN 13624, EN1650, NF T 72-190, EN 13704, EN 14561, NF T 72-190, EN 13697 |
| Contenu et stockage | 5°C à 25°C |
| Volume (métrique) | 1 l |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- ANIOXY-SPRAY WS
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: ETHYL ALCOHOL, HYDROGEN PEROXIDE, AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED)-ALKYLDIMETHYL,N-OXIDES