Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosurf ND Premium
Aniosurf ND Premium Laboratoires Anios™ offre une grande efficacité antimicrobienne et convient à la désinfection des sols, des murs et des équipements médicaux.
Marque: Laboratoires Anios™ 2436092
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Nettoyage et désinfection des sols, des murs et des équipements médicaux
- Grande efficacité antimicrobienne
- Formule non corrosive, compatible avec les surfaces lavables
- Ne laisse pas de film ou de résidus collants
- Utilisable dans de l’eau chaude et tiède
- Active contre les bactéries, les mycobactéries, les levures, les moisissures, les virus
Spécification
Concentrat désinfectant | |
Senteur classique | |
Chlorure de didécyldiméthylammonium (nº CAS 7173-51-5 : 82 mg/g), digluconate de chlorhexidine (nº CAS 18472-51-0 : 5,2 mg/g), excipients | |
Dilué à 0,25 % | |
12/Carton |
7 ± 0,5 | |
Bactéries EN 1040, EN 13727. Actif sur les BMR et BHR selon EN 13727. Actif sur les entérobactéries Klebsiella pneumoniae et OXA 48 selon EN 1369. Mycobactérie : Mycobacterium terrae : EN 14348. Mycobacterium terrae : EN 13697. Levures : EN 1275, EN 13624, EN 13697. Moisissures : EN 13624, EN 13697. Virus : Conforme à la norme EN 14476 : PRV (modèle du VHB), BVDV (modèle VHC), virus de la vaccine, virus de l’herpès. Selon EN 14476 : Rotavirus | |
5°C à 35°C | |
Désinfection des sols, des murs et des équipements médicaux | |
1 l |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- aniosurf ND premium
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: didecyldimethylammonium chloride, propan-2-ol, diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediamidine, N-C12