Learn More
Laboratoires Anios™ Désinfectant Aniosgel 800
Le désinfectant Aniosgel800 des Laboratoires Anios™ convient au traitement hygiénique et à la désinfection chirurgicale des mains par frottement.
62.75€ - 253.00€
Spécification
Type de produit | Gel désinfectant |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN 13727, EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476 |
Composition | Éthanol en présence d’agents épaississants, hydratants et émollients et eau. |
À utiliser avec (application) | Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par frottement. |
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15551823
|
Laboratoires Anios™
2550762GP |
Flacons avec pompe à vis |
62.75€
6 pièces |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15561823
|
Laboratoires Anios™
2550763GP |
Flacon avec pompe à vis |
253.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 09-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Haut niveau d’observance
- Testé sous contrôle dermatologique
- Adapté à la peau sensible
- Préserve l’hydratation de la peau
- Large spectre d’antimicrobiens à partir de 30 sec.
- Conforme aux dernières normes européennes
- Actif contre les bactéries, les mycobactéries, les levures, les moisissures, les virus
Spécification
Gel désinfectant | |
EN 13727, EN 13727, EN 14348, EN 13624, EN 14476 | |
Éthanol en présence d’agents épaississants, hydratants et émollients et eau. | |
Traitement hygiénique et désinfection chirurgicale des mains par frottement. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- aniosgel 800
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans comme un déchet dangereux.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethyl alcohol, propan-2-ol