Learn More
Laboratoires Anios™ Désinfectant pour surfaces Anios TS Inox
Le désinfectant pour surfaces Laboratoires Anios™ Anios TS Inox est un pulvérisateur désinfectant à double action pour une utilisation sur des surfaces en acier inox.
Marque:  Laboratoires Anios™ 2437241
Code produit. 15388934
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Nettoyant désinfectant double action
  • Adapté à une utilisation sur de l’acier inox
  • Bactéricide
  • Fongicide
  • Actif sur le VIH-1, le rotavirus, le BVDV (modèle du VHC) et le PRV (modèle du VHB)
Spécification
Spécification
EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 13624, EN 13697
Nettoyage et désinfection des surfaces
750 ml
Chlorure de didécyldiméthylammonium (nº CAS 7173-51-5 : 1,1 mg/g), excipients
12 flacons pulvérisateurs de 750 ml
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: lactic acid, glycolic acid, N-(2-hydroxyethyl)-N,N-dimethylalkyl-C12-C14-1-aminium chloride, didecy