Learn More
Macherey-Nagel™ Réactifs en spray pour visualisation CCM
Utilisé pour les réactions de détection post-chromatographique en chromatographie sur couche mince. Les réactifs en spray pour visualisation CCM Macherey-Nagel™ sont une sélection de réactifs adaptés à la pulvérisation ou au trempage des plaques de CCM. Pulvérisateur de laboratoire en verre (réf. 814101) vendu séparément.
Marque:  Macherey-Nagel™ 814919
39.20 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10012831
  • 41.50€ / 100mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Sélection étendue de réactifs haut de gamme pour la détection d’un large éventail de substances
  • Utilisables pour la pulvérisation ou le trempage des plaques de CCM
  • Conditionnés en flacons ambrés de 100 ml à bouchon à vis
  • Pour pulvérisateurs résistants aux produits chimiques, notamment les pulvérisateurs de laboratoire en verre Macherey-Nagel à poire en caoutchouc (réf. 814101, vendu séparément)
Spécification
Spécification
7705-08-0
0,79 g/cm3
Réactif de pulvérisation de phtalate d’aniline
Phtalate d’aniline dans 2-propanol–éthanol (1:1)
Plaques CCM
C6H7N—C6H6O4
Flacon ambré avec bouchon à vis
100 mL
Incolore
Pulvérisation ou trempage
0,2 à < 1 % d’aniline ; 1 à < 10 % d’acide phtalique
Détection de sucres réducteurs, d’acides oxohalogénés
2-propanol–éthanol (1:1)
Alcoolisée
Réactif de visualisation à pulvériser
Solution
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Aniline phthalate spray reagent, 100 mL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: aniline, ethanol, 2-propanol, phthalic acid