Learn More
Aniline, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11427097
Click to view available options
Quantité:
100 g
1000 g
5000 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Aniline is used as a solvent. It has been used as an antiknock compound for gasolines. It has a major application in the preparation of polyurethane which is used in making plastic, building thermal foam insulations and in refrigerators. It is widely used in the preparation of methylene dianiline and related compounds by reacting with formaldehyde. It combines with nitric acid and is utilized as rocket fuel for small missiles and jet assisted take-off. It acts as an additive to rubber and its derivatives such as phenylenediamines and diphenylamine are used as antioxidants. It finds application in dyes and pigments in agricultural and polymer industries. It is employed at a smaller scale in the production of the intrinsically conducting polymer polyaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’aniline est utilisée comme solvant. Elle a été utilisée comme agent anti-détonnant dans les carburants. Sa principale application réside dans la préparation du polyuréthane utilisé dans la fabrication des matières plastiques, d’isolants thermiques en mousse destinés au secteur du bâtiment et dans les réfrigérateurs. Elle est largement utilisée dans la préparation de la dianiline de méthylène et de composés apparentés par réaction avec le formaldéhyde. Associée à l’acide nitrique, elle est utilisée comme carburant de fusée pour les petits missiles et le décollage assisté. Elle a un rôle d’accélérateur de vulcanisation et ses dérivés tels que les phénylènediamines et la diphénylamine sont utilisés comme antioxydants. Elle trouve une application dans les colorants et les pigments, dans l’industrie agricole et l’industrie des polymères. À petite échelle, elle est utilisée dans la production de la polyaniline, un polymère conducteur intrinsèque.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants, le fer et les sels de fer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-53-3
Formule moléculaire C6H7N
Poids moléculaire (g/mol) 93.13
Numéro MDL MFCD00007629
Clé InChI PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
CID PubChem 6115
ChEBI CHEBI:17296
Nom IUPAC aniline
SMILES NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Aniline
Point de fusion -6°C
Densité 1.021
Point d’ébullition 183°C to 184°C
Point d’éclair 70°C (158°F)
Indice de réfraction 1.586
Quantité 5000 g
Numéro UN UN1547
Beilstein 605631
Merck Index 14,659
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 93.13
Pourcentage de pureté ≥99%