Learn More
Aniline, 99,8 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735537
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
62-53-3
C6H7N
93.13
MFCD00007629
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
6115
CHEBI:17296
aniline
NC1=CC=CC=C1
62-53-3
C6H7N
93.13
MFCD00007629
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
6115
CHEBI:17296
aniline
NC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Aniline
Point de fusion -6.2°C
Couleur Rose à blanc
Densité 1.0213g/mL
Point d’ébullition 181.0°C to 185.0°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.75% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5NH2
Indice de réfraction 1.5845 to 1.5865
Quantité 5 mL
Beilstein 12, 59
Fieser 06,21; 17,16
Merck Index 15, 652
Gravité spécifique 1.0213
Informations sur la solubilité Solubility in water: 36g/L (20°C).
Viscosité 4.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 93.13
Tension de vapeur 0.5mmHg at 20°C
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou masse cristalline