Learn More
Aniline, 99,5 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3735540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
5L
Code produit. 10092950
Marque: Thermo Scientific Acros 221732500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-53-3
Formule moléculaire C6H7N
Poids moléculaire (g/mol) 93.13
Numéro MDL MFCD00007629
Clé InChI PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
CID PubChem 6115
ChEBI CHEBI:17296
Nom IUPAC aniline
SMILES NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Aniline
Point de fusion -6.2°C
Couleur Brun à incolore
Densité 1.0213g/mL
Point d’ébullition 181.0°C to 185.0°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5NH2
Indice de réfraction 1.5845 to 1.5865
Quantité 250 mL
Beilstein 12,59
Fieser 06,21; 17,16
Merck Index 15,652
Gravité spécifique 1.0213
Informations sur la solubilité Solubility in water: 36g/L (20°C).
Viscosité 4.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 93.13
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.