Learn More
Aniline, 99,5 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13407508 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
5L
Code produit. 13407508
Marque: Thermo Scientific Acros 221730050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62-53-3 | C6H7N | 93.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-53-3
Formule moléculaire C6H7N
Poids moléculaire (g/mol) 93.13
Numéro MDL MFCD00007629
Clé InChI PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
CID PubChem 6115
ChEBI CHEBI:17296
Nom IUPAC aniline
SMILES NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Aniline
Point de fusion -6.2°C
Couleur Brun à incolore
Densité 1.0213g/mL
Point d’ébullition 181.0°C to 185.0°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire C6H5NH2
Indice de réfraction 1.5845 to 1.5865
Quantité 5 L
Beilstein 12,59
Fieser 06,21; 17,16
Merck Index 15,652
Gravité spécifique 1.0213
Informations sur la solubilité Solubility in water: 36g/L (20°C).
Viscosité 4.4 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 93.13
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide