Learn More
Acide aniline-2-sulfonique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
21.11€ - 168.84€
Identifiants chimiques
CAS | 88-21-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H7NO3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 173.19 |
Numéro MDL | MFCD00007705 |
Clé InChI | ZMCHBSMFKQYNKA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | orthanilic acid, aniline-2-sulfonic acid, o-aminobenzenesulfonic acid, o-sulfanilic acid, aniline-o-sulfonic acid, 2-sulfanilic acid, aniline-o-sulphonic acid, 1-aminobenzene-2-sulfonic acid, 2-aminobenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-amino |
CID PubChem | 6926 |
ChEBI | CHEBI:1015 |
Nom IUPAC | acide 2-aminobenzènesulfonique |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10147180
|
Thermo Scientific Acros
400640250 |
25 g | Flacon en verre |
21.11€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10246993
|
Thermo Scientific Acros
400641000 |
100 g | Flacon en verre |
47.03€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10514054
|
Thermo Scientific Acros
400645000 |
500 g | Flacon en verre |
168.84€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
88-21-1 | |
173.19 | |
ZMCHBSMFKQYNKA-UHFFFAOYSA-N | |
6926 | |
acide 2-aminobenzènesulfonique |
C6H7NO3S | |
MFCD00007705 | |
orthanilic acid, aniline-2-sulfonic acid, o-aminobenzenesulfonic acid, o-sulfanilic acid, aniline-o-sulfonic acid, 2-sulfanilic acid, aniline-o-sulphonic acid, 1-aminobenzene-2-sulfonic acid, 2-aminobenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-amino | |
CHEBI:1015 | |
C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)O |
Spécification
Aniline-2-sulfonic acid | |
>300°C | |
Authentique | |
C6H7NO3S | |
MFCD00007705 | |
15, 6978 | |
Solubility in water: 3100mg/l (23°C) | |
C1=CC=C(C(=C1)N)S(=O)(=O)O | |
173.19 | |
CHEBI:1015 | |
95% |
88-21-1 | |
Blanc à beige | |
95% | |
H2NC6H4SO3H | |
14, 681 | |
orthanilic acid, aniline-2-sulfonic acid, o-aminobenzenesulfonic acid, o-sulfanilic acid, aniline-o-sulfonic acid, 2-sulfanilic acid, aniline-o-sulphonic acid, 1-aminobenzene-2-sulfonic acid, 2-aminobenzenesulphonic acid, benzenesulfonic acid, 2-amino | |
ZMCHBSMFKQYNKA-UHFFFAOYSA-N | |
acide 2-aminobenzènesulfonique | |
6926 | |
173.19 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 201-810-9