Learn More
Anhydrotétracycline, IBA Lifesciences
Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Quantité : 25 mg
Description
L’anhydroptétracycline est un dérivé de la tétracycline et un inducteur efficace du promoteur de tétracycline présent dans les vecteurs d’expression d’E. coli pASK-IBA et pASG-IBA. Elle ne présente pas d’activité antibiotique dans nos concentrations recommandées.
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Non toxique
Spécification
Spécification
CAS | 1665-56-1 |
Couleur | Jaune |
Formule moléculaire | C22H22N2O7 |
Quantité | 25 mg |
Synonyme | anhydrotetracycline, 5 A,6-anhydrotetracycline, 4 s-anhydrotetracycline, cxcveerymjzmmm-docrcchosa-n, 4 s,4 AS,12 AS-4-dimethylamino-3,10,11,12 A-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-1,4,4 A,5,12,12 A-hexahydrotetracene-2-carboxamide |
Informations sur la solubilité | Dans l’eau 1:200 m/v |
Clé InChI | JGRMImmCZBOWCW-LCGGBVFXSA-N |
Poids moléculaire (g/mol) | 426.43 |
CID PubChem | 54675758 |
Forme physique | Solide |
Documents
Product Information
Manuals
Manual Strep-Tactin-Purification 2-0401-002
Taille: 1.4 MB
Methods & Protocols
Short Protocol Strep-Tactin-Purification 2-0401-002
Taille: 695 kB
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Anhydrotetracycline
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Anhydrotétracycline, IBA Lifesciences >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu