Learn More
ANHYDRONE™, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15340302 Tous les produits Avantor Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
500g
Code produit. 15340302
Marque: Avantor J.T.Baker 082801
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau ANHYDRONE™
Note relative au nom For Drying
CAS 10034-81-8
Quantité 500 g
Formule moléculaire Cl2MgO8
Synonyme anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
Clé InChI MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Nom IUPAC diperchlorate de magnésium
Poids moléculaire (g/mol) 223.197
CID PubChem 24840
Poids de la formule 223.21
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon en verre ambré
Gravité spécifique 1L = 2.60kg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P283-Porter des vêtements résistant au feu/aux flammes/ignifuges.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.