Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Angled Two-Neck Round-Bottom Flask
Distillation flasks with angled side neck (20°)
Marque: Lenz Laborglasintrumente™ 03213158
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Flacons de distillation conformes à la norme DIN 12394 en complément de la norme DIN
- Avec NS
- Avec 3 cols latéraux inclinés (20°)
- Avec étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™
Spécification
Col central - NS 24/29 ; Col latéral - NS 14/23 | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
105 mm |
500 mL | |
1 |