Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Angled Two-Neck Round-Bottom Flask
Distillation flasks with angled side neck (20°)
Marque: Lenz Laborglasintrumente™ 03214270
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flacons de distillation conformes à la norme DIN 12394 en complément de la norme DIN
- Avec NS
- Avec 3 cols latéraux inclinés (20°)
- Avec étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™
Spécification
Col central - NS 29/32 ; Col latéral - NS 19/26 | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
131 mm |
1 000 ml | |
1 |