Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors à angles Sigma™ séries 4 et 6
Utilisez ces rotors avec une charge maximale et à une vitesse maximale jusqu’à 50 000 cycles et sans grand entretien. Les rotors angulaires Sigma™ pour les centrifugeuses Sigma™ séries 4 et 6 sont parfaits pour une utilisation dans les laboratoires de recherche.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 12130
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 2.39000kg
Code produit. 10739412
  • 1500.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-09-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Les rotors à angle fixe sont utilisés pour la sédimentation avec des forces centrifuges élevées allant jusqu’à 60 000 x g et plus
  • Permettent des temps de sédimentation plus courts par rapport aux rotors à godets oscillants 
  • De plus hautes vitesses de rotation et des forces centrifuges plus élevées peuvent être obtenues
  • De plus, la distance de sédimentation est généralement plus courte qu’avec les rotors à godets oscillants 
  • La capacité de la chambre du rotor peut être mieux utilisée qu’avec les rotors à godets oscillants
  • Les rotors peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
Spécification
Spécification
Rotor angulaire
13 500 tr/min
6,7 cm
45deg;
30 x 1,5 / 2,2 mL
10 cm
Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 6-16, 6-16K