Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors angulaires pour centrifugeuses Sigma™ série 4 et série 6
Utilisez ces rotors avec une charge maximale et à une vitesse maximale jusqu’à 50 000 cycles et sans grand entretien. Les rotors angulaires Sigma™ pour centrifugeuses Sigma™ série 4 et série 6 sont parfaits pour une utilisation dans les laboratoires de recherche.
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 12172
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les rotors à angle fixe sont utilisés pour la sédimentation avec des forces centrifuges élevées allant jusqu’à 60 000 x g et plus
- Permettent des temps de sédimentation plus courts par rapport aux rotors à godets oscillants
- De plus hautes vitesses de rotation et des forces centrifuges plus élevées peuvent être obtenues
- De plus, la distance de sédimentation est généralement plus courte qu’avec les rotors à godets oscillants
- La capacité de la chambre du rotor peut être mieux utilisée qu’avec les rotors à godets oscillants
- Les rotors peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
Spécification
Rotor angulaire | |
12500 / 14000 tr/min | |
30° |
12 x 30 mL | |
Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 4-16S, 4-16KS, 6-16, 6-16K |