Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotors angulaires pour centrifugeuses Sigma™ série 4 et série 6
Utilisez ces rotors avec une charge maximale et à une vitesse maximale jusqu’à 50 000 cycles et sans grand entretien. Les rotors angulaires Sigma™ pour centrifugeuses Sigma™ série 4 et série 6 sont parfaits pour une utilisation dans les laboratoires de recherche.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 12256
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10167821
  • 4715.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les rotors à angle fixe sont utilisés pour la sédimentation avec des forces centrifuges élevées allant jusqu’à 60 000 x g et plus
  • Permettent des temps de sédimentation plus courts par rapport aux rotors à godets oscillants 
  • De plus hautes vitesses de rotation et des forces centrifuges plus élevées peuvent être obtenues
  • De plus, la distance de sédimentation est généralement plus courte qu’avec les rotors à godets oscillants 
  • La capacité de la chambre du rotor peut être mieux utilisée qu’avec les rotors à godets oscillants
  • Les rotors peuvent être utilisés en continu à vitesse maximale et à +4°C dans presque toutes les centrifugeuses Sigma
Spécification
Spécification
Rotor angulaire
9 000 / 11 200 tr/min
30°
6 x 250 mL
Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, 4-16KR, 6-61, 6-16K
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires