Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor angulaire pour centrifugeuse MIKRO 220 / 220 R, 30 emplacements
Conçus pour une large gamme d’applications
Marque: Hettich Lab Technology™ 1189-A
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Rotor angulaire, 45°
- Avec confinement biologique testé par le TUV conformément à la norme DIN EN 61010, section 2-020
- Pour une utilisation avec les centrifugeuses MIKRO 220 et 220 R
- Les modèles MIKRO 220 et 220 R sont des centrifugeuses de paillasse compactes et puissantes pour le traitement de tubes microlitres de 0,2 à 2,0 ml
- En acceptant également des rotors pour des tubes jusqu’à 50 ml, la MIKRO220 R réfrigérée permet une vaste gamme d’applications
- La MIKRO220 R réfrigérée accepte également les tubes standards jusqu’à un volume de 50 ml
- Grâce à ses performances, ses capacités et son refroidissement efficace, la MIKRO220 R est parfaitement adaptée à l’extraction d’ADN et d’ARN
Spécification
Rotor angulaire | |
14 000 tr/min | |
45 mm | |
Centrifugeuses MIKRO 220/220 R. | |
30 |
21 255 x g | |
97 mm | |
11 mm | |
45° | |
Oui |