Learn More
IKA™ Agitateur à ancre R 1333
L’élément d’agitateur en forme d’ancre vertical parfaitement est adapté aux liquides de moyenne à haute viscosité.
Marque: IKA™ 0002747400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flux tangentiel
- Taux de cisaillement élevé sur les bords
- Dépôts minimums sur la paroi du récipient
- À utiliser à basse vitesse
- À utiliser pour les réactions de polymères, la distribution uniforme de contenus élevés en minéraux dans les liquides
- Idéal pour les liquides de moyenne à haute viscosité
Spécification
R1333 | |
0,4 in | |
10 mm | |
550 mm | |
Turbine ancre |
5,9 in | |
150 mm | |
21,7 in | |
800 tr/min |