Learn More
Abeba™ Chaussure 32270 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
Marque: Abeba™ 32270/42
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Cuir lisse
- Noir, design ATEX
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Résistant à la pénétration de métaux
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Revêtement anti-rayures dans la zone des orteils et du talon
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
32270 |
Noir | |
42 | |
Polyuréthane | |
Acier |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussure 32270 anatomiques > Taille : 42
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu