Learn More
Abeba™ Chaussure 32270 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
Marque:  Abeba™ 32270/42
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15699587
  • 146.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Cuir lisse
  • Noir, design ATEX
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
  • Résistant à la pénétration de métaux
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Revêtement anti-rayures dans la zone des orteils et du talon
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Cuir
Antidérapant
32270
Noir
42
Polyuréthane
Acier
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Abeba™ Chaussure 32270 anatomiques > Taille : 42
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt