Learn More
Abeba™ Chaussure 32270 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
Marque:  Abeba™ 32270/38
Code produit. 15659587
  • 146.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Cuir lisse
  • Noir, design ATEX
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
  • Résistant à la pénétration de métaux
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Revêtement anti-rayures dans la zone des orteils et du talon
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Cuir
Antidérapant
32270
Noir
38
Polyuréthane
Acier
Nom du produit
Abeba™ Chaussure 32270 anatomiques > Taille : 38