Learn More
Abeba™ Chaussure 32268 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
139.00€ - 153.00€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
---|---|
Couleur | Noir |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | Polyuréthane |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15679557
|
Abeba™
32268/36 |
36 |
144.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15689557
|
Abeba™
32268/37 |
37 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15699557
|
Abeba™
32268/38 |
38 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15609567
|
Abeba™
32268/39 |
39 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15619567
|
Abeba™
32268/40 |
40 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15629567
|
Abeba™
32268/41 |
41 |
143.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15639567
|
Abeba™
32268/42 |
42 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15649567
|
Abeba™
32268/43 |
43 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15659567
|
Abeba™
32268/44 |
44 |
153.00€
1 paire |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15669567
|
Abeba™
32268/45 |
45 |
144.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15679567
|
Abeba™
32268/46 |
46 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15689567
|
Abeba™
32268/47 |
47 |
143.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15699567
|
Abeba™
32268/48 |
48 |
139.00€
1 paire |
Expédition estimée: 23-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Cuir lisse
- Noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Résistant à la pénétration de métaux
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- Revêtement anti-rayures dans la zone des orteils et du talon
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC | |
Cuir | |
Polyuréthane | |
Acier |
Noir | |
Antidérapant | |
32268 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Abeba™ Chaussure 32268 anatomiques