Learn More
IKA™ Broyeur analytique
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8007155 Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Modèle:
A 10 Basic
A 11 Basic
Capacité (métrique):
50 ml
80 mL
Dureté:
5 Mohs
6 sur l’échelle de Mohs
Dimensions (L x l x H):
85 x 85 x 240 mm
145 x 130 x 250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10479412
Marque: IKA™ 0002900000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Moud les matériaux durs, friables, mous et fibreux. Le broyeur analytique IKA™ permet de broyer les échantillons durs, huileux et aqueux directement dans la chambre de broyage. Les modèles disponibles incluent les versions A 10 Basic et A 11 Basic récemment améliorées.
Moud les matériaux durs, friables, mous et fibreux.Le broyeur analytique IKA™ permet de broyer les échantillons durs, huileux et aqueux directement dans la chambre de broyage.Les modèles disponibles incluent les versions A 10 Basic et A 11 Basic récemment améliorées.
Broyeur par lots pour deux procédés de broyage différents. Broyage par impact de matériaux solides, friables ou non élastiques avec un batteur en acier inox de haute qualité. Le batteur (fourni) peut être utilisé pour une dureté allant jusqu’à six sur l’échelle de Mohs. Broyeur de coupe pour la pulvérisation de matériaux mous et fibreux avec une lame de coupe (à commander séparément).
  • Les matériaux humides et collants peuvent être pulvérisés en ajoutant de l’eau
  • Chambre de broyage (fournie avec le broyeur) en ETFE (PTFE, renforcé en fibre de verre) avec entrée en acier inox (A1S1 3/6 L), avec un volume utile de 80 ml
  • Peut être utilisé pour le broyage de matériaux avec de l’azote liquide dans la chambre de broyage
  • Une chambre de broyage de 250 ml est disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Broyeur analytique
Capacité (métrique) 80 mL
Certifications/Conformité DIN EN 60529, IP 43
Dimensions (L x l x H) 85 x 85 x 240 mm
Alimentation électrique 220/230/100/115 V, 50/60 Hz, 160 W
Dureté 6 sur l’échelle de Mohs
Hauteur (métrique) 240 mm
Hertz 50/60 Hz
Matériau Acier inoxydable
Modèle A 11 Basic
Granulométrie 10 mm
Tension 220/230 V, 100/115 V
Watts 160 W
Poids (métrique) 1,5 kg
Largeur (métrique) 85 mm