Learn More
OHAUS™ Balance analytique - Série PR
Conçue pour les applications de pesée de routine sur votre lieu de travail
Marque: OHAUS™ 30524384
1486.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24305" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La PR est équipée de 3 modes de pesée essentiels, d’une connectivité RS-232 pour le transfert et le stockage des données et d’un étalonnage interne (sur certains modèles), ce qui la rend idéale pour les applications de pesée de routine.
- Équipée d’un écran rétroéclairé et lumineux facile à lire et d’une interface utilisateur simple, la PR est incroyablement facile à utiliser, avec quasiment aucune formation requise.
- L’encombrement réduit de la PR permet de gagner de la place sur le bureau tout en offrant une grande surface de pesée. La PR est construite de façon durable et dispose d’une cuve en acier inox pour résister à l’utilisation quotidienne sur le lieu de travail.
Spécification
InCal&trade ; - Semi automatique | |
RS232 (un port inclus) | |
LCD rétro-éclairé | |
80% HR | |
PR124M | |
3,000 s | |
317 x 201 x 303 mm | |
317,00 mm | |
201,00 mm | |
303,000 mm | |
317,00 mm | |
4,500 kg |
Points d'étalonnage sélectionnables par l'utilisateur | |
Filtres environnementaux et réglages de luminosité sélectionnables par l'utilisateur, auto-tare, auto-dim, points d'étalonnage sélectionnables par l'utilisateur, menu de verrouillage et de réinitialisation du logiciel, paramètres de communication et options d'impression des données sélectionnables par l'utilisateur, ID de projet et d'utilisateur définissables par l'utilisateur, indicateur de surcharge/sous-charge du logiciel, indicateur de stabilité. | |
0,0001 g | |
0,0002 g | |
0,0001 g | |
Milligramme, Gramme, Carat | |
12,50 in | |
7,90 in | |
11,90 in | |
12,50 in | |
10,000 lb. | |
Adaptateur CA (inclus) |