Learn More
Mélange d'analytes, SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Marque: SPEX Certiprep 5491-A
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Includes: Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’organique fabriqué pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Analyte | N° CAS | Concentration |
---|---|---|
Diquat (dibromide) monohydraté | 6385-62-2 | 1000μg/ml |
Dichlorure de paraquat tétrahydraté | 1910-42-5 | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Spécification
Analyte Mix | |
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml | |
H2O | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
USEPA Method 549.1 | |
For US EPA Method 549.1 | |
1 mL | |
Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire