Learn More
Electrothermal™ Contrôleur d’alimentation analogique
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Chaque contrôleur de chauffage possède 2 indicateurs néon : témoin néon blanc indiquant la “mise sous tension” et témoin néon orange indiquant que le “bec Bunsen/chauffe-allon est allumé”.
- Le bouton de commande du régulateur peut être tourné dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la puissance.
- Lorsque le bouton est tourné, le voyant néon orange du contrôleur de chauffage clignote pour montrer que l’alimentation est fournie à l’équipement contrôlé, par exemple un chauffe-ballon ou une bande chauffante.
- La fréquence de clignotement diminue lorsque le réglage du bouton de commande du régulateur est augmenté
- Au réglage maximum, le néon orange est continuellement allumé.
- Comprend une pince de tige de support à l’arrière de chaque contrôleur de chauffage pour accueillir une tige standard de 12,5 mm (1/2 po) de diamètre.
- Câble secteur court avec une prise IEC pour le connecter à la charge résistive.
- Une extension de câble d’alimentation est disponible en option lorsqu’une commande à distance est requise (par exemple dans une unité d’aspiration de fumée).
- Montable sur un échafaudage de laboratoire ou un statif de diamètre standard de 12 mm, peut également être monté au mur à l’aide d’un support de montage ou posé directement sur la paillasse.
Spécification
Spécification
| Type de contrôleur | Analogique |
| À utiliser avec | Heating Mantles |
| Dimensions (L x l x H) | 130 x 95 x 105 mm |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 1800 W |
| Poids (métrique) | 0,42kg |
| Type de produit | Temperature Controller |
| Fréquence | 50/60 Hz |