Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à vortex analogique pour microplaques
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Orbite:
3,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Orbite | 3,5 mm |
| Vitesse de rotation | Mode marche : 300 à 2 500 tr/min, Mode tactile : 300 à 3500 tr/min |
| Tension | 230 V |
| Capacité | Microplaques |
| Type de produit | Agitateur Vortex |
| Nbre de positions | 2 |