Learn More
Fisherbrand™ Agitateur vortex analogique
Code produit. p-6838096 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Vitesse de rotation:
300 à 2500 tr/min
Tension:
230 V
Ampérage:
0,6 A
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15786959
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Comprend une tête de coupelle et une tête de 3 po avec couvercle. Les unités sont fournies avec un cordon à 3 fils de 183 cm (72 po) et une fiche (les appareils 230 V sont fournis avec une fiche de type européen et des adaptateurs UK et CH).
Contrôle analogique à vitesse variable qui permet un démarrage à bas régime pour une agitation douce ou un mélange à grande vitesse pour une agitation au vortex vigoureuse des échantillons.
Le contrôle analogique à vitesse variable vous permet de réaliser un démarrage à bas régime pour une agitation douce ou un mélange à grande vitesse pour une agitation au vortex vigoureuse de vos échantillons.
Contrôle analogique à vitesse variable qui permet un démarrage à bas régime pour une agitation douce ou un mélange à grande vitesse pour une agitation au vortex vigoureuse des échantillons.
  • Utilisé pour les flacons, béchers, tubes et microplaques
  • Mélangeur à mode tactile avec interrupteur trois positions
  • Orbite : 4,9mm
  • Bouton de vitesse : Variable de 1 à 10 graduations
  • Vitesse variable : 300 à 3 200 tr/min
  • L x l x H : 20,2 x 12,1 x 12,7 cm (8 x 4,75 x 5 po)
  • La vitesse maximale varie en fonction de l’accessoire utilisé
  • garantie 5 ans
Garantie
Garantie limitée pièces et main d’œuvre de 5 ans.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 4,9 mm
Vitesse de rotation 300 à 2500 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 0,6 A, 135 W
Tension 230 V
Puissance 135 W
Ampérage 0,6 A
Type de produit Agitateur Vortex
Certifications/Conformité CE, TUV
Type de bouchon US, prise EU, adaptateurs UK CH
Dimensions (L x l x H) 7,97 x 4,75 x 5 in (20,2 x 12,1 x 12,7 cm)
Hauteur (impériale) 5 in
Hauteur (métrique) 12,7 cm
Longueur (impériale) 8 in
Longueur (métrique) 20,2 cm
Largeur (impériale) 4,75 po
Largeur (métrique) 12,1 cm
Poids à l’expédition (impériale) 10 lb
Poids à l’expédition (métrique) 4,5 kg
Poids (impériale) 10 lb
Poids (métrique) 4,5 kg
Type de contrôleur Interrupteur d’alimentation à 3 voies, analogique
Modèle Agitateur vortex analogique
Comprend Comprend une tête de coupelle et une tête de 3 po avec couvercle. Les unités sont fournies avec un cordon à 3 fils de 183 cm (72 po) et une fiche (les appareils 230 V sont fournis avec une fiche de type européen et des adaptateurs UK et CH).
Modes de fonctionnement Écran
Garantie et services 5 ans