Learn More
BINDER™ Sortie analogique
Non-adjustable analog output
Marque:  BINDER™ 8012-2573
Code produit. 30238254
  • 729.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Analog output
  • Not adjustable
  • For temperature values or temperature and humidity values
  • 4 to 20 mA
Spécification
Spécification
KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 470, KB PRO 260, KB PRO 470
Cuivre
Analog Output
For Temperature Values
Nom du produit
BINDER™ Sortie analogique > For use with KB PRO 130, KB PRO 260, KB PRO 470, KB PRO 260, KB PRO 470