Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à vortex multitube analogique
Code produit. 15549004 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15549004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mélanger jusqu’à 50 échantillons à la fois
Mélangez jusqu’à 50 échantillons à la fois.
L’action de vortex est créée en maintenant le plateau supérieur du récipient solidement en place pendant que le plateau inférieur se déplace librement selon une course excentrique définie de 3,6 mm.
  • Le puissant moteur permanent à usage continu fournit un mélange silencieux et sans vibrations
  • La plaque supérieure s’ajuste le long de deux montants en acier inoxydable ; amovible pour faciliter l’accès aux échantillons
  • Base robuste en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Les pieds à ventouse amortissent le mouvement et empêchent le glissement
  • Orbite : 3,6mm
  • La plage de vitesses est la suivante : 1 200-2 400 tr/min
  • Minuteur automatique (0 à 60 s pour les procédures de répétition simples)
  • Garantie 5 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 3,6 mm
Vitesse de rotation 1 200 à 2500 tr/min
Tension 230 V
Ampérage 0,4 A
Type de produit Agitateur vortex multitubes
Hauteur (impériale) 16 in
Hauteur (métrique) 40,6 cm
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 24,1 cm
Largeur (impériale) 15 in
Largeur (métrique) 38,1 cm
Poids à l’expédition (impériale) 42 lb
Poids à l’expédition (métrique) 19 kg
Comprend Racks en mousse à 50 places, un ensemble de patins de plateau, cordon à trois fils amovible 92 po et fiche
Nbre de positions 50