Learn More
Thermo Scientific™ Sachet AnaeroPouch™
Click to view available options
Quantité:
20/paquet
Conditionnement:
25 pièces
Description
Le sachet Mitsubishi™ Anaero est utilisé pour accueillir les générateurs de gaz AnaeroPouch-Anaero, AnaeroPouch-MicroAero et AnaeroPouch-CO2
Spécification
Spécification
| Type | Sachet anaérobie |
| Format | Sachet |
| Gamme de produits | Thermo Scientific Mitsubishi |
| Quantité | 20/paquet |