Learn More
Thermo Scientific™ Gélose au sang pour anaérobies (WC) avec acide nalidixique + Tween
Isolez, cultivez et / ou effectuez des tests de sensibilité de bactéries anaérobies non sporulantes grâce à ce milieu sélectif prêt à l’emploi.
Marque:  Thermo Scientific™ PB0113A
Code produit. 12917128
  • 32.10€ / Pack de 10
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Isolez, cultivez des bactéries anaérobies non sporulantes et / ou effectuez des tests de sensibilité antimicrobienne de bactéries anaérobies dans des échantillons cliniques à l’aide de la gélose au sang pour anaérobies (WC) Thermo Scientific™ Oxoid™ avec acide nalidixique + TWEEN™ communément appelée milieu NAT. La présence d’acide nalidixique rend le milieu sélectif pour les bactéries anaérobies non sporulantes, alors que TWEEN 80 stimule la croissance d’anaérobies à Gram-positif et lyse lentement le sang, permettant ainsi la pigmentation coloniale précoce par Prevotella Melaninogenica1.
Utilisez la gélose au sang pour anaérobies (WC) avec acide nalidixique + TWEEN pour isoler des bactéries anaérobies non sporulantes dans des échantillons cliniques et pour effectuer des tests de sensibilité antimicrobienne de bactéries anaérobies selon la procédure ROC (Receiver Operating Characteristic). Le milieu utilise de la gélose Thermo Scientific™Oxoid™ Wilkins Chalgren comme base2.
  • Sélective pour les bactéries anaérobies non sporulantes : la présence d’acide nalidixique et TWEEN la rend sélective pour les bactéries anaérobies non sporulantes.
  • Performances optimales : meilleure récupération des bactéries anaérobies non-clostridiales par rapport à celle des géloses à base de kanamycine et de néomycine3.
  • Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
La récupération des bactéries anaérobies non sporulantes sur des échantillons cliniques peut parfois s’avérer difficile dans des échantillons contenant un mélange de bactéries aérobies et de bactéries anaérobies. Comme cela a été décrit par Wren4, la présence d’acide nalidixique rend le milieu virtuellement non inhibiteur pour la plupart des bactéries anaérobies non sporulantes, tout en conservant une bonne sélectivité pour ces organismes lorsqu’ils sont présents dans des cultures mixtes. Le milieu est particulièrement utile pour la récupération des bactéries anaérobies non sporulantes à Gram-positif car la présence de TWEEN 80 stimule leur croissance.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rouge rubis
Gélose au sang pour anaérobies (WC), acide nalidixique + Tween
Royaume-Uni
19,5 g±1,0 g
10/paquet
2°C à 10°C
Plaque simple de 90 mm
Gélose
Plaques de 10 x 90 mm, emballées sous film