Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA Aβ40 pour humain Novex™
Description
Includes
Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, anti-IgG HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
L’ELISA d’amyloïde bêta 40 (Hu Abeta 40) humain quantifie le Hu Abeta 40 dans le milieu de culture tissulaire, l’homogénat tissulaire et le liquide céphalo-rachidien (LCR) humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’Hu Abeta 40 humain naturel et recombinant. Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) en sandwich en phase solide pour l’Hu Abeta 40 humain est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Test ELISA sandwich facile à utiliser
Le kit ELISA Aβ40 est un essai d’immuno-enzymatique (ELISA) en sandwich en phase solide. Un anticorps monoclonal spécifique au NH2-terminus humain Aβ a été enduit sur les puits des bandelettes de microtitration fournies. Au cours de la première incubation, les étalons de contenu Aβ40 humain connus, les contrôles et les échantillons inconnus sont pipettés dans les puits et co-incubés avec un anticorps de lapin spécifique au COOH-terminus de la séquence 1–40 Aβ. L’anticorps lié du lapin est détecté par l’utilisation d’un anticorps anti-lapin marqué par la peroxydase de raifort. Les échantillons sont quantifiés à l’aide d’une courbe standard générée à partir de la recombinaison Aβ40 incluse dans le kit.
Résultats généralement dans un protocole d’incubation de 4 heures rapides
Le kit est livré avec l’anticorps de capture préenduit sur les puits, éliminant ainsi le besoin de recouvrir la plaque. Aucune incubation d’une nuit n’est nécessaire. Les étapes d’incubation peuvent être effectuées en quatre heures.
Précision : <10% CV inter-assay and intra-assay
Les kits sont validés pour une précision qui permet de s’assurer que les résultats sont cohérents dans une plaque, entre les plaques et entre les lots.
Puits économiques et amovibles
Les puits préenduits sont livrés en bandelettes de 8 puits amovibles, ce qui vous permet d’adapter la taille du dosage à vos besoins. Deux flacons standard sont fournis pour vous donner la possibilité de reconstituer un nouveau flacon si vous choisissez de ne pas exécuter l’ensemble de la plaque en une fois.
- ELISA sandwich facile à exécuter
- Résultats généralement dans un protocole d’incubation de quatre heures rapides
- Précision : <10% CV intra-assay and inter-assay
- Bandelettes de 8 puits préenduites et amovibles
- Validation rigoureuse
- Chaque kit ELISA est validé en testant la sensibilité, la spécificité et l’homogénéité d’un lot à l’autre.
Ce kit ne détecte pas l’Aβ42 ou l’Aβ43. Consultez l’insert du protocole pour plus d’informations concernant la validation.
Analyse cellulaire, immunoessais, immunoessai prêt à l’emploi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P05067 |
| Plage de dosage | 7,8-500 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | <6 pg/ml |
| Concentration | 9,8 à 500 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Homogénats tissutaires, Liquide céphalorachidien, Surnageant |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 351 |
| Afficher plus |