Learn More
Tocris Bioscience™ AMT hydrochloride
GREENER_CHOICE
Code produit. 18074382
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18074382
Marque: Tocris Bioscience™ 0871/50
Potent, selective iNOS inhibitor
Potent, selective and reversible inhibitor of iNOS (IC50 = 3.6 nM; approximately 30 and 40 times selective over nNOS and eNOS respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21463-31-0
Formule moléculaire C5H10N2S
Spécification
Nom chimique ou matériau AMT hydrochloride
Quantité 50 mg
Poids de la formule 166.67
Pureté >98%
Poids moléculaire 130.21