Learn More
AMT hydrochloride, Tocris Bioscience™
Code produit. 18035692
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Potent, selective iNOS inhibitor
Potent, selective and reversible inhibitor of iNOS (IC50 = 3.6 nM; approximately 30 and 40 times selective over nNOS and eNOS respectively).
Identifiants chimiques
CAS 21463-31-0
Formule moléculaire C5H10N2S
Poids moléculaire (g/mol) 130.21
Numéro MDL MFCD00717539
Clé InChI BATVOUKHGLKDGQ-SCSAIBSYSA-N
Synonyme amt hydrochloride, 2-amino-5,6-dihydro-6-methyl-4h-1,3-thiazine, +/--amt hydrochloride, 2-amino-5,6-dihydro-6-methyl-4h-1,3-thiazine hydrochloride, 6-methyl-5,6-dihydro-4h-1,3-thiazin-2-amine hydrochloride, y-amt hydrochloride, ?-amt hydrochloride, c5h10n2s.hcl, inverted question mark-amt hydrochloride
CID PubChem 2733501
Nom IUPAC (6R)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine
SMILES C[C@@H]1CCN=C(N)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau AMT hydrochloride
Quantité 10 mg
Poids de la formule 166.67
Pourcentage de pureté >98%