Learn More
AMPSO, 0,2 solution tampon M, pH 9,5, Thermo Scientific™
35.40€ - 63.90€
Spécification
CAS 102029-60-7
Couleur Incolore
Concentration 0.2 M
pH 9.5
Forme physique Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15425609
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63354.AE
100 mL
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15435609
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63354.AK
250 mL
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
102029-60-7
0.2 M
Liquide
249.257
Incolore
9.5
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Recommended Storage : 2° à 8°C