Learn More
Contec™ Lingettes stériles Amplitude™ Kappa™ LE
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 in x 12 in (30,48 cm x 30,48 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Includes
Certificat de stérilité et certificat d’irradiation inclus dans chaque boîte.
- Lingettes stériles, apyrogènes et non tissées faites en lyocell (rayonne) sans cellulose et en polyester
- Produit idéal pour essuyer et nettoyer les surfaces extérieures des équipements utilisés dans les secteurs de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux
- Surface à la texture unique assurant l’efficacité du nettoyage et de l’élimination des particules
- Faibles niveaux de particules et de matières extractibles
- Taux et capacité d’absorption supérieurs d’eau et de solvants
- Irradiation gamma à un niveau garanti de stérilité (SAL) de 10 à 6
Informations sur la commande
L’emballage stérile comprend un sachet extérieur décollable et un sachet intérieur linéaire ; les numéros de lot sont gaufrés sur les joints des deux sachets pour assurer la traçabilité des lots. Poids de base, 65 g/m2.
Compliance
Test LAL réussi pour les endotoxines (<20 UE/appareil). Validé à 10-6 SAL conformément aux directives de la méthode 1 AAMI/ISO 11137 relative à la stérilisation des dispositifs médicaux.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 23 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 23 cm |
| Matériau | Lyocell, Polyester |
| Certifications/Conformité | Classe ISO 5 |
| Dimensions (L x l) | 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour essuyer les produits et nettoyer les surfaces des équipements dans les zones stériles |
| Stérilité | Stérile |